Learn More
Ekastu Safety™ Augenspülstation (EPS) leer, für 2 EKASTU-Augenspülflaschen
Artikelnummer. 10758025
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Abziehdeckel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
10758025 Abziehdeckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10758025 Lieferant Ekastu Safety™ Lieferanten-Nr. 277955
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützt Augenspülflaschen vor Überhitzung oder Kälte. Die EKASTU Safety™ EPS-Augenspülstation zeigt eine Temperaturdifferenz des Wassergehalts von ±19 °C an.
  • Für direkte Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen
  • Staubdicht mit Abziehdeckel
  • Schützt Augenspülflaschen vor Wärme und Kälte und zeigt das Temperaturdelta des Wassergehalts ca. 38°C an (entspricht ca. ±19°C). Die Augenspülstation schützt den Inhalt bis zu fünfmal besser
  • Das Verfallsdatum kann auf dem Deckel angegeben werden
  • Einfache Installation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Augenwaschflaschen
Enthält Abziehdeckel
Produkttyp Augenwaschstation