Learn More
Ekastu Safety™ Augenspülstation (EPS) komplett mit 2 Augenspülflaschen
Click to view available options
Produkttyp:
Augenwaschstation
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für direkte Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen
- Staubdicht mit Abziehdeckel
- Schützt Augenspülflaschen vor Kälte und Wärme
- Das Verfallsdatum kann auf dem Deckel angegeben werden
- Flaschen können bis zu drei Jahre lang wartungsfrei gelagert werden
- Einfache Installation
- Bestehend aus: EKASTU Augenspülflasche ECO mit Trichter, 600 ml FD; und EKASTU Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, 200 ml FD
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von Augenspülflaschen |
| Enthält | EKASTU Augenspülflasche ECO mit Trichter, 600 ml FD; und EKASTU Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, 200 ml FD |
| Mounting | Wand |
| Produkttyp | Augenwaschstation |