Learn More
Motic™ Okular, Huygens H5X/14.5 mm
Artikelnummer. 15405082
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 5X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15405082
Marke: Motic™ 1101001400551
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit achromatischen Objektiven mit geringer Auflösung. Das Motic™ Okular, Huygens H5X/14.5 mm passt auf eine Vielzahl von Mikroskopen.
  • Für die Verwendung mit achromatischen Objektiven mit geringer Auflösung.
  • Für verschiedene Mikroskope geeignet.
Spezifikation
Typ Okular
Durchmesser (metrisch) 14,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope BA50, BA80, BA81, SH3431 LED, DS-2, DM-111 RedLine 100
Vergrößerungsleistung Gehäuse 5X