Learn More
Plum™ Augenspülflasche
Artikelnummer. 10090822
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10090822 200 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090822 Lieferant Plum™ Lieferanten-Nr. 4691
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Augenspülmittel für optimale Linderung bei Kontakt von Schmutz, Staub und anderen Substanzen mit den Augen
  • Empfohlene Waschzeit: 200 ml: 2 Min., 500 ml: 5 Min., 1000 ml: 10 Min., 3 x 500 ml: 15 Min.
  • 0,9 % steriles Natriumchlorid – ähnlich dem menschlichen Auge
  • Effektive Augenspülung zur Entfernung von Staub, Schmutz und Kontaminationen aus den Augen
  • Einfach zu handhabende Flasche
  • Ergonomische Augenbecher für effektiven Durchfluss
  • DUO-Augenbecher für gleichzeitiges Waschen beider Augen
  • Das anwenderfreundliche Design ermöglicht das schnelle einhändige Öffnen der Flaschen
  • Einwegflaschen; nicht wiederverwenden
  • CE-gekennzeichnete Flaschen, Produkte mit einem Verfallsdatum von 3 Jahren
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Enthält 200 ml-Flasche mit Augenspülung