Learn More
behr Labor-Technik™ Behrotest-™ Extraktor 100 ml mit Absperrhahn / EZ100H
Artikelnummer. 10288030
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10288030 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10288030 Lieferant behr Labor-Technik™ Lieferanten-Nr. B00217970
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrahieren Sie eine gewünschte Verbindung mit begrenzter Löslichkeit in einem Lösungsmittel. behr Labor-Technik™ EZ 100/HAHN Soxhlet-Extraktor recycelt eine kleine Menge Lösungsmittel, um eine größere Menge an Material zu lösen.
  • Für 100 ml Extraktion
  • Mit Hahn
Spezifikation
Produkttyp Soxhlet-Extraktor
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält Hahn