Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Alkoxyamine-PEG4-Biotin
Artikelnummer. 11388251 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388251 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11388251
Marke: Thermo Scientific™ 26137
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Biotinylierung von Glykoproteinen (Aldehyde aus oxidiertem Zucker) mit einem mittleren (27,0 A) pegylierten Biotinylierungsreagenz mit einem 4 Einheiten langen PEG-Spacerarm für Länge und Löslichkeit.
Thermo Scientific™ EZ-Link Alsoxyamin-PEG4-Biotin ist ein Biotinylierungsreagenz, das einen aus vier Einheiten bestehenden Polyethylenglycol(PEG)-Abstandshalter für biotinylierende Makromoleküle in Kohlenhydratgruppen enthält, die zu Aldehyden oxidiert wurden.
Solche Alkoxyamin-aktivierten Biotinylierungsreagenzien sind nützlich für die Biotin-Markierung von Glykoproteinen und anderen Molekülen, die oxidierbare Polysaccharid-Gruppen haben. EZ-Link-Alksoxyamin-PEG-Biotinreagenzien enthalten einen multifunktionalen, verlängerten Spacerarm, der ein flexibles, nicht immunogenes hydrophiles Polyethylenglycol (PEG) darstellt, das die Wasserlöslichkeit an markierte Moleküle verleiht. Folglich zeigen Antikörper, die mit Biotin Alkoxyaminreagenzien markiert sind, bei Lagerung in Lösung weniger Aggregation als Antikörper, die nur mit Reagenzien mit nur Kohlenwasserstoff-Spacerarmen markiert sind.
Leistungsmerkmale:
  • Biotin – Markieren von Makromolekülen für den Nachweis oder die Affinitätsreinigung mit Avidin und Streptavidin
  • Alkoxyamin-aktiviert – reagiert mit Aldehyd-Gruppen (z. B. oxidiertem Zucker in Glykoproteinen), um Biotin durch stabile Oximverbindungen anzubinden
  • Polyethylenglykol – PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und verbessern die Löslichkeit markierter Antikörper
  • Spacerarm – die Reichweite zwischen dem Anhaftungspunkt und dem Biotin-Affinitäts-Tag beträgt fast 27 Ångström, was zur Minimierung der sterischen Hinderung für die Bindung ausreicht
Technische Daten:
  • Chemische Formel: C18H34N4O6S
  • Molekulargewicht: 434,55
  • Spacerarm: 27,0 Ångström
  • Zum Ziel hinzugefügte Nettomasse: 416,53
  • Form: Weißer Feststoff
  • Löslichkeit: in DMSO lösen, um 250 mM Material zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Alsoxyamin-PEG4-Biotin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Keton, Aldehyd
Reaktiver Teil Alkoxyamin
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Lang, pegyliert
Markertyp Biotin und Analoga