Beschreibung
Das Thermo Scientific™ EZ-Link Amin-PEG-Biotin ist ein Biotinylierungsreagenz, das einen langen PEG-Spacerarm (Polyethylenglycol) mit 2 Einheiten und ein endständiges Primäramin für die Konjugation und Proteinmarkierung mit EDC oder anderen Crosslinkern enthält.
Leistungsmerkmale:
- Verwenden Sie den EDC-Crosslinker, um diese analog an Carboxyl(-COOH)-Gruppen oder 5'-Phosphatgruppen zu koppeln
- PEG-Spacerarm mit wasserlöslichem Polyethylenglycol
- Der PEG-Spacerarm überträgt die Hydrophilie auf das Endkonjugat
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Amin-PEG2-Biotin |
| Menge | 50 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Reaktiver Teil | Amin |
| Löslichkeit | Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Mittlere Länge, pegyliert |
| Show More |