Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Biocytin
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Biocytin ist eine einfache Biotin-Variante, die ein Primäramin in seiner Valeriansäurenkette enthält, das das wesentliche Rückgrat für den Aufbau bestimmter langkettiger und trifunktionaler Biotinylierungsreagenzien bildet.
Leistungsmerkmale:
- Nützlich für die Synthese von Reagenzien für die Langkettenbiotinylierung (kann EDC, Art.Nr. 22980, 22981 verwenden)
- Ein erweitertes Zwischenstück für den Spacerarm zur weiteren Derivatisierung in reaktive gruppenspezifische Biotinylierungsreagenzien
- Enthält sowohl eine Carboxylgruppe als auch Primäramin, das geändert werden kann, um trifunktionale Reagenzien wie Sulfo-SBED zu bilden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Biozytin |
| Menge | 100 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Reaktiver Teil | Amin, Carbonsäure |
| Löslichkeit | Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin-Analoga |
| Abstandshalter | Mittlere Länge |
| Markertyp | Biotin und Analoga |