Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Hydrazide-Biotin
Artikelnummer. 10027053 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10027053 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 10027053
Marke: Thermo Scientific™ 21339
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biotinylierung von Glykoproteinen (Aldehyde aus oxidiertem Zucker) mit diesem einfachsten und kürzesten (15,7 A) Hydrazid-aktivierten Biotinylierungsreagenz.
Thermo Scientific™ EZ-Link Hydrazid-Biotin ist das kürzeste und einfachste Hydrazid-aktivierte Biotinylierungsreagenz zur Markierung von Glykoproteinen und anderen kohlenhydrathaltigen Verbindungen mit oxidierbaren Zuckern oder Aldehyden.
Leistungsmerkmale:
  • Kohlenhydrat-reaktiv
  • Kürzerer Spacerarm als Biotin-LC-Hydrazid
  • Muss in DMSO (50 mM) aufgelöst werden, bevor es in wässrigen Puffer gegeben wird
  • Verwendung bei pH 4 bis 6, um die Kopplungsreaktion abzuschließen
  • Bildet eine Hydrazonbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hydrazid-Biotin
Menge 100 mg
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Membrangängig
Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Reaktiver Teil Amin, Hydrazid
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Kurz
Markertyp Biotin und Analoga