Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Hydrazid-LC-Biotin ist ein mittellanges, einfaches, hydrazid-aktiviertes Biotinylierungsreagenz zur Markierung von Glykoproteinen und anderen kohlenhydrathaltigen Verbindungen mit oxidierbaren Zuckern oder Aldehyden.
Leistungsmerkmale:
- Kohlenhydrat-reaktiv
- Kennzeichnet Immunglobuline in der FC-Region
- Der lange Spacerarm verhindert sterische Hindernisse
- Muss in DMSO (50 mM) aufgelöst werden, bevor es in wässrigen Puffer gegeben wird
- Verwendung bei pH 4 bis 6, um die Kopplungsreaktion abzuschließen
- Bildet eine Hydrazonbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Biotin-LC-Hydrazid |
| Menge | 50 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Reaktiver Teil | Amin, Hydrazid |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Mittlere Länge |
| Mehr anzeigen |