Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Artikelnummer. 17611586 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17611586 25 mg 25 Milligramm
17631586 10 x 1 mg 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17611586 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C20041
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein thiolreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält. Mit thiolreaktivem Maleimid lässt sich eine Vielzahl thiolhaltiger Moleküle wie freie Zystine in Proteinen, Peptiden oder anderen (Bio-)Molekülen markieren.
  • Ein thiolreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält
  • Mit thiolreaktivem Maleimid lässt sich eine Vielzahl thiolhaltiger Moleküle wie freie Zystine in Proteinen, Peptiden oder anderen (Bio-)Molekülen markieren
  • Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
  • Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
  • Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten:
    • Zunächst wird ein protein- oder thiolhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
    • Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
    • Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
  • Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Azid-Thiol
Cleavable Nein
Beschreibung Maleimid-PEG4-DBCO
Molekulargewicht 647,74
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 29,7 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nicht ermittelt
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie EZ-Link No-Weigh
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, DBCO
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 25 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Vernetzer