Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-Biotin
Artikelnummer. 10474024 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10474024 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 10474024
Marke: Thermo Scientific™ 21336
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biotinylierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit diesem langkettigen (22,4 A) NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen membrandurchlässigen Spacerarm zur intrazellulären Markierung enthält.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-Biotin ist ein langkettiges, durch NHS-Ester aktiviertes Biotinylierungsreagenz zur Markierung von Primäraminen (z. B. Proteinlysinen), deren Membrandurchlässigkeit es ermöglicht, für die allgemeine intrazelluläre Markierung verwendet zu werden.
Leistungsmerkmale:
  • Der verlängerte Distanzarm reduziert sterische Hindernisse, wenn mehrere biotinylierte Moleküle an einen Avidin-Komplex gebunden werden
  • Weniger wasserlöslich als Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Vor der Verwendung in organischem Lösungsmittel (DMSO oder DMF) auflösen
  • Dringt in Zellmembranen ein, da es nicht geladen ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp NHS-LC-Biotin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Membrangängig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Mittlere Länge
Markertyp Biotin und Analoga