Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin
Artikelnummer. 11841215 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11841215 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11841215 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21343
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Biotinylierung von Proteinaminen mit diesem doppelt langkettigen (30,5 A), NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen membrandurchlässigen Spacerarm zur intrazellulären Markierung enthält.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-LC-Biotin ist ein doppelt langkettiges, mit NHS-Ester aktiviertes Biotinylierungsreagenz zur Kennzeichnung von Primäraminen (z. B. Proteinlysinen), dessen Membrandurchlässigkeit es ermöglicht, es für die intrazelluläre Markierung zu verwenden.
Leistungsmerkmale:
  • Der längste verfügbare Abstandshalter reduziert sterische Hindernisse, wenn mehrere biotinylierte Moleküle an einen Avidin-Komplex gebunden werden
  • Weniger wasserlöslich als sulfonierte Form
  • Vor der Verwendung in organischem Lösungsmittel (DMSO oder DMF) auflösen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp NHS-LC-LC-Biotin
Menge 50 mg
Inhalt und Lagerung Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Membrangängig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Lang
Markertyp Biotin und Analoga