Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11801195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11801195 25 mg 25 Milligramm
15792029 10 x 1 mg 10 Milligramm
11811195 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11801195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 €
    272.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 90.35 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylierung von Proteinaminen und Maximierung der Löslichkeit von Proteinen mit diesem sehr langen (56,0 A-)NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen pegylierten, wasserlöslichen Spacerarm enthält.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG12-Biotin ist ein sehr langes, pegyliertes Biotinylierungsreagenz für die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlöslicher Polyethylenglycol (PEG)-Spacerarm erhöht die Löslichkeit des markierten Proteins
  • Hervorragende Reinheit, Homogenität des Molekulargewichts und Aminreaktivität
  • Langer Spacerarm reduziert die sterische Hinderung bei Bindung an Avidin-Moleküle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp NHS-PEG12-Biotin
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Extra lang, pegyliert
Markertyp Biotin und Analoga