Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-SS-PEG4-Biotin enthält in seinem Spacerarm Disulfid- und Polyethylenglycolgruppen (PEG), die eine spaltbare und löslichkeitsverbessernde Biotinylierung ermöglichen.
Leistungsmerkmale:
- Der verlängerte Distanzarm reduziert sterische Hindernisse bei der Bindung an Avidin, Streptavidin und das Thermo Scientific NeutrAvidin-Protein
- Der PEG-Abstandshalter hält die Wasserlöslichkeit der modifizierten Verbindung aufrecht
- Die Disulfid-Bindung im Distanzarm ermöglicht die Spaltung der Biotin-Gruppe vom Protein durch Behandlung mit einem Reduktionsmittel
- Nützlich bei Affinitätsreinigungsexperimenten, bei denen es notwendig ist, ein Biotin-markiertes Protein aus immobilisiertem Avidin, Streptavidin oder NeutrAvidin™-Stützstoffen zu gewinnen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | NHS-SS-PEG4-Biotin |
| Menge | 50 mg |
| Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Pegyliert, extra lang, spaltbar |
| Mehr anzeigen |