Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Pentylamin-Biotin ist ein Biotin, das mit Pentylendiamin konjugiert wurde, um seiner Valeriansäuregruppe einen kurzen, aminterminierten Spacer hinzuzufügen, wodurch eine einfache aminmodifizierte Verbindung für verschiedene Anwendungen entsteht.
Leistungsmerkmale:
- Erfordert die Verwendung von EDC-Cross-Linking-Mittel zur Kopplung an Carbonsäure-Gruppen oder 5'-Phosphatgruppen
- Relativ wasserlöslich
- Bildet eine Amidbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pentylamin-Biotin |
| Menge | 50 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Reaktiver Teil | Amin |
| Löslichkeit | Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Kurz |
| Mehr anzeigen |