Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Psoralen-PEG3-Biotin
Artikelnummer. 10648294 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 10648294
Marke: Thermo Scientific™ 29986
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Biotinylat-DNA oder RNA über Interkalation und Konjugation mit Thymin- und anderen pyrimidinhaltigen Basen mit diesem lichtaktivierten Biotinylierungsreagenz.
Thermo Scientific™ EZ-Link-Psoralen-PEG3-Biotin ermöglicht die Biotinylierung von DNA oder RNA mittels UV-Licht-aktivierter Interkalation der Psoralen-Gruppe mit thymin- und anderen pyrimidinhaltigen Basen zur Bildung kovalenter Bindungen.
Leistungsmerkmale:
  • PEG-Spacerarm mit wasserlöslichem Polyethylenglycol
  • Viel höhere Kopplungsausbeute als mit photoaktivierbarem Biotin
  • Die Psoralen-Funktionsgruppe reagiert durch einen Cycloaddition-Mechanismus mit der 5,6-Doppelbindung in thymin- und anderen pyrimidinhaltigen Basen
  • Die kovalente Anhaftung erfolgt bei UV-Licht (entspricht etwa 350 nm)
  • Ideal zur Biotinylierung von DNA/RNA-Sonden (∽1 Biotin/10 bis 20 Basen)
  • Extrem hohe Empfindlichkeit im Verhältnis zu radiomarkierten Sonden (< 100 Femtogramm)
  • Beeinträchtigt die Hybridisierung nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Psoralen-PEG3-Biotin
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Bei Erhalt bei 4°°C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. Versand bei Umgebungstemperatur.
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Lichtaktiviert
Reaktiver Teil Psoralen
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Extra lang, PEGyliert
Markertyp Biotin und Analoga
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin