Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Artikelnummer. 15940737 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
10 x 1 mg
Packungsgröße:
10 Stück
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15940737 10 x 1 mg 10 Stück
17872556 10 x 1 mg 10 Stück
11851185 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15940737 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A39256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 €
    151.65 € / 10 Stück
    Sparen 50.35 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin ist ein kurzkettiges und wasserlösliches Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
  • Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
  • Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
  • Amin-reaktiv - reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Aminotermini von Polypeptiden
  • Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
  • Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
  • Sehr kurz - der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 13,5 Ångström und besteht nur aus der nativen Biotin-Valeriansäuregruppe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sulfo-NHS-Biotin
Menge 10 x 1 mg
Inhalt und Lagerung 10 x 1 mg. Getrocknet lagern bei -20 °C.
Markierungsmethode Chemische Markierung
Versandbedingung Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis
Produktlinie EZ-Link
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Sulfo-NHS-Ester
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter Kurz