Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Artikelnummer. 10687714 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10687714 8 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10687714 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21925
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biotinylisierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit unserem kürzesten (13,5 A), wasserlöslichen NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz zur Antikörper- oder Zelloberflächenmarkierung.
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
Leistungsmerkmale:
  • Kürzerer Spacerarm als bei Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagiert mit primären Aminen bei pH-Wert 7 bis 9 in nicht aminhaltigen Puffern wie Borat-, Carbonat- oder Phosphatpuffern
  • Negative Ladung von -SO3 hält die Biotinylierung lokalisiert an der Zelloberfläche, sodass das Reagenz nicht durch die Zellmembran diffundieren kann
  • Die Wasserlöslichkeit macht schädliche organische Lösungsmittel überflüssig
US-Patente 5.892.628 und 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Produkttyp Micro Sulfo-NHS-Biotinylierungskit
Menge 8 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen, jeweils mit 0,05 bis 0,2 mg Antikörper
• EZ–Link Sulfo-NHS-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin Entsalzungssäulen (7K MWCO), 2 ml, 10 Säulen
Biotinreagenz bei -20 °C lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie EZ-Link
Löslichkeit Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Abstandshalter PEGyliert
Labeling Target Antikörper, Proteine