Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
Leistungsmerkmale:
- Aufspaltbares Analog von Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Kann Biotin-Markierungen entfernen, indem es die Bindung zwischen Spacer und Disulfid mit Reduktionsmitteln wie DTT aufspaltet
- Ideal für Experimente zur Affinitätsaufreinigung, bei denen eine effiziente Elution von immobilisierten Avidin-Supporten erforderlich ist (Aufspaltung von Disulfid-Bindungen zur Freisetzung von Proteinen)
- Der lange Spacerarm reduziert sterische Hindernisse für Bindungsinteraktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit |
| Produkttyp | Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylierungskit |
| Menge | 8 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 8 Markierungsreaktionen, jeweils mit 0,05 bis 0,2 mg Antikörper • EZ–Link Sulfo-NHS-Biotin, 8 x 1 mg • PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung • Zeba Spin Entsalzungssäulen (7K MWCO), 2 ml, 10 Säulen Biotinreagenz bei -20 °C lagern. Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern. |
| Kennzeichnungsmaßstab | 100 μg |
| Produktlinie | EZ-Link |
| Löslichkeit | Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Labeling Target | Antikörper, Proteine |
Sicherheit und Handhabung
- EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium phosphate dibasic, Sodium chloride