Learn More
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052238 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052238 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0220.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
CAS 102273-13-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C12 H21 N5 O3 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP), Nizatidine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3
SMILES CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1
IUPAC-Name 1-N'-[2-[[2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethen-1,1-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 347.46
Menge 50 mg
Formelmasse 347,1086 g/mol