Learn More
Brady™ EZ Panel Loc Verriegelungsschiene
Artikelnummer. 15673487 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2/Packung
Abmessungen (L x B x H):
4 x 0,8 x 0,7 in.
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15673487 2/Packung 4 x 0,8 x 0,7 in. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15673487 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 051264
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schließen Sie die Paneltüren, auch wenn die Verriegelungen angebracht sind. Das einzigartige Schienensystem des Brady™ EZ Panel Loc Systems kann mehrere Schlösser aufnehmen, sodass bei Gruppensperrungen keine Verschlüsse mehr erforderlich sind.
  • Das einzigartige Sicherungsschienensystem ermöglicht das Schließen der Schaltschranktür, selbst wenn Sperrungen vorhanden sind
  • Für mehrere Sperren, sodass bei Gruppensperrungen keine Haspen mehr erforderlich sind
  • Die Ausführung der Sicherungsschiene hält Gewicht von den Leistungsschaltern fern, wodurch empfindliche elektrische Komponenten vor Beschädigungen geschützt werden
  • Die Sicherungsschienen bestehen aus langlebigem Isoplast-Polymeren mit klebender Rückseite aus Acryl
  • “Keine Bügel”Schlösser mit EX-Panel-Loc-Schlüsseln sind separat erhältlich und sind besonders nützlich, wenn die Sperrvorrichtungen an der gewünschten Stelle aufbewahrt werden sollen
  • Eine Distanzdichtung ist auch für Platten mit niedrigem Profil erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Verriegelungsschiene
Alternate Part Number BREAKER BLOCKER ERHÖHTE VERRIEGELUNGSSCHIENE, 2ER-PACK
Farbe Gelb
Material Glasfaserverstärktes Nylon
Abmessungen (L x B x H) 4 x 0,8 x 0,7 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Menge 2/Packung