Learn More
Leica Microsystems STEREOMICROSCOPE EZ4 35X
Artikelnummer. 11984419
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
80 x 255 x 365 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11984419 80 x 255 x 365 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984419 Lieferant Leica Microsystems Lieferanten-Nr. 10447197
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stereomikroskop für den Bildungsbereich, perfekt für Universitätskurse geeignet. Das Leica Microsystems™ EZ4 10x Stereomikroskop eignet sich hervorragend für Studien in Biologie, Anatomie und Chemie.
  • 7-Wege-LED-Beleuchtung
    • Auflicht, Schräglicht und Durchlicht sorgen für hochwertige Beleuchtung und hohen Kontrast
  • Zoombereich 4.4:1
    • Bietet hochauflösende Bilder
  • Helle LED-Beleuchtung
    • Spart Zeit und Kosten für Ersatzlampen
  • Optisches System Greenough
    • Ermöglicht 3D-Ansichten mit sehr flacher und großer Schärfentiefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Auflösung 170 Lp/mm maximal
Vergrößerungsleistung 8x bis 35x
Sichtfeld 5,7 bis 25 mm Objektfelddurchmesser
Zoombereich 4,4:1
Abmessungen (L x B x H) 80 x 255 x 365 mm
Elektrische Anforderungen Stromversorgung: Universell von 100 V bis 240 V, spannungsempfindlich, integriert (alle Geräte)
Beleuchtungsart LED-Integriertes, unabhängiges oder kombiniertes Auflicht und Durchlicht
Eyepiece 10X/20 Fest