Learn More
Pacific Handy Cutter EZAR Leichter Sicherheitsschneider mit automatischem Einzug
Artikelnummer. 17748977
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17748977 Blau 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17748977 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. EZAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.39 €
    123.32 € / 12 Stück
    Sparen 21.07 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das EZAR ist ein Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingeneinzug. Deshalb ist es besonders sicher: Die Klinge zieht sich vollautomatisch in das Griffgehäuse ein, auch wenn Sie den Daumen auf dem Schieber lassen.
  • Darüber hinaus ist es mit einer Klinge mit abgerundeter Spitze ausgestattet, um das Risiko des Durchstechens zu verringern.
  • Das EZAR verfügt über einen stabilen Messerkörper aus Kunststoff und ist daher besonders wirtschaftlich und leicht.
  • Dank des dreiseitigen Schiebers kann es flexibel für Schnitte in horizontaler und vertikaler Richtung eingesetzt werden. Und natürlich kann es sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern verwendet werden.
  • Das EZAR lässt sich zu Reinigungszwecken oder zum Wechseln der Klinge sehr leicht öffnen.
  • Die Klinge kann gewendet werden, was die Effizienz des EZAR weiter erhöht.
  • Der Metallbandzerteiler, der auf dem Messerkopf untergebracht ist, minimiert zusätzlich die Verwendung Ihrer Klinge.
  • Besonders geeignet für dickere zu schneidende Stoffe, Wellpappe, Umreifung, Klebeband, Folie, Textilien, Filz, PVC, Leder, Gummi, Schnur usw.
Spezifikation
Klingenmaterial Kunststoff
Produkttyp Leichter Sicherheitsschneider mit automatischem Einzug
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Farbe Blau