Learn More
Ezatiostat, TRC
Artikelnummer. 30402981
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30402981 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30402981
Marke: Toronto Research Chemicals TRCE9740001MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ezatiostat
CAS 168682-53-9
Summenformel C27H35N3O6S
Menge 1 mg
Synonym (2R)-L-gamma-Glutamyl-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl-2-phenyl-glycine Diethyl Ester, N-[N-L-gamma-Glutamyl-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl]-D-2-phenyl-glycine Diethyl Ester, Ter 199, Terrapin 199
InChI-Formel InChI=1S/C27H35N3O6S/c1-3-35-26(33)21(28)15-16-23(31)29-22(18-37-17-19-11-7-5-8-12-19)25(32)30-24(27(34)36-4-2)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,21-22,24H,3-4,15-18,28H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,32)/t21-,22-,24+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OCC)c2ccccc2
IUPAC-Name ethyl (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-benzylsulfanyl-1-[[(1R)-2-ethoxy-2-oxo-1-phenylethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate
Molekulargewicht (g/mol) 529.65
Formelmasse 529.2247