Learn More
EZM 2302, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467127 5 mg -
16454408 10 mg 10 Milligramm
16450727 50 mg -
16425306 100 mg 100 Milligramm
16423066 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467127 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress EZM 2302 is an inhibitor of coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) with an IC50 of 6 nM.
EZM 2302 is an inhibitor of coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) with an IC50 of 6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EZM 2302
CAS 1628830-21-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H37ClN6O5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (170.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC[C@@H](O)COC1=CC=C(Cl)C(C2=NC(N3CC4(CCN(C(OC)=O)CC4)C3)=C(C)C(C5=C(C)ON=C5C)=N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 585.09
Formelmasse 585.09
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death