missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ezrin Antibody (2086C), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30062169 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30062169 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30062169

Marke: Novus Biologicals FAB72391N

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Ezrin Monoclonal antibody specifically detects Ezrin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ezrin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2086C
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CVIL, CVL, Cytovillin, cytovillin 2, DKFZp762H157, EZR, ezrin, FLJ26216, p81, VIL2MGC1584, villin 2 (ezrin), villin-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived recombinant human Ezrin, Lys438-Arg562, Accession # P15311
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7430
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.