Learn More
Ezrin Antibody (CL2360), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-36761
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18106228
  • 430.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Ezrin Monoclonal specifically detects Ezrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ezrin
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CVIL, CVL, Cytovillin, cytovillin 2, DKFZp762H157, EZR, ezrin, FLJ26216, p81, VIL2MGC1584, villin 2 (ezrin), villin-2
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL2360
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000-1:10000
P15311
EZR
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:REEKHQKQLERQQLETEKKRRETVEREKEQMMREKEELMLRLQDYEEKTKKAERELSEQIQRALQLEEERKRAQEEAERLEADRMAALRAKEELERQAVDQIKSQEQLAAELAEYTAKIALLE
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
7430
Protein A purified
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only