missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ezrin Antibody (CL2378) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36762JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ezrin Monoclonal antibody specifically detects Ezrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Ezrin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| CVIL, CVL, Cytovillin, cytovillin 2, DKFZp762H157, EZR, ezrin, FLJ26216, p81, VIL2MGC1584, villin 2 (ezrin), villin-2 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15311, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 7430 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2378 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur