missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ F(ab')2-Goat anti-Human IgM (Heavy chain) Secondary Antibody, AP
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Human IgM (Heavy chain) |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.5 mg/mL |
| Konjugat | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Zusammensetzung | Secondary antibody with 30mM triethanolamine, 1% BSA, 5mM MgCl2, 0.1mM ZnCl2 and 0.05% sodium azide; pH 7.2 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Human Mu immunoglobin. |
| Reinigungsverfahren | Affinity Chromatography |
| Menge | 500 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?