missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Pacific Blue™

Artikelnummer. 10378942
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10378942 250 μL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10378942 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P31581

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody

F(ab')2-Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody for Flow

Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Pacific Blue
Zusammensetzung PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Wirtsspezies Goat
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Reinigungsverfahren Purified
Menge 250 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.