Learn More
Invitrogen™ F-actin Monoclonal Antibody (NH3)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
403.00 € - 668.00 €
Spezifikation
Antigen F-actin
Klon NH3
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11515412
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA180163
50 μg
403.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11575522
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA180729
500 μg
668.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Human F-Actin antibody, clone NH3 recognizes human Filamentous actin (F-actin).
This gene encodes one of six different actin proteins. Actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure, and integrity. This actin is a major constituent of the contractile apparatus and one of the two nonmuscle cytoskeletal actins.
Spezifikation
Spezifikation
F-actin
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P29751, P60709, P60710, P60711
100009272, 11461, 60, 81822
Human monocytes and U937 cell line.
Antibody
NH3
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Monoclonal
Liquid
IgM
Human, Mouse, Rat, Rabbit
ACTB
ACT; ACT-5; ACTB; ACTG; ACTG1; actin beta; actin gamma 1; actin, beta; actin, cytoplasmic 1; Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed; Actin, cytoplasmic 2; Actin, cytoplasmic 2, N-terminally processed; Actx; Atcb; beta cytoskeletal actin; beta-actin; BRWS1; BRWS2; cytoplasmic beta-actin; cytoskeletal gamma-actin; deafness, autosomal dominant 20; deafness, autosomal dominant 26; DFNA20; DFNA26; E430023M04Rik; epididymis luminal protein 176; gamma non-muscle actin; Gamma-actin; HEL-176; PS1TP5-binding protein 1; PS1TP5BP1
ACTB