Learn More
R&D Systems™ F box protein 38 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Ziel | F box protein 38 |
| Synonym | F-box only protein 38, F-box protein 38, FBX38, FLJ13962, Modulator of KLF7 activity homolog, MoKA, MOKAFbx38, SP329 |
| Gensymbol | FBXO38 |