Learn More
Motic™ Mikroskop der F11-Serie
Artikelnummer. p-8555005
Click to view available options
Kondensatortyp:
Fokussierbarer Kondensor, 1.25 n.A., mit Irisblende
Integrierter Kondensor, 0.65 n.A., mit Irisblende und Filterhalter.
Modell:
F-1110-LED-Mikroskop
F-1115-LED-Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15445072
Marke: Motic™ PF5041B201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Die Serie mit grundlegenden biologischen Mikroskopen setzt den Standard für den Unterricht in der Sekundarstufe. Das Mikroskop der Serie Motic™ F11 vereint die am häufigsten gewünschten Eigenschaften von Mikroskopen, wie robuste Metallkonstruktion, Metallfokussierung und abschließbare Komponenten zum Schutz der Schüler.
  • Das hervorragende optische System nach DIN und die Präzisionsfertigung gewährleisten, dass alle Mikroskope parzentrisch und parfokal sind und helle und scharfe Bilder liefern.
  • DIN-Achromatische Objektive 4X, 10X und 40X.
  • Grob- und Feinfokussierung.
  • LED-Beleuchtung mit Kabel.
  • Dual-View-Mikroskop erhältlich.
Specifications
Kondensatortyp Integrierter Kondensor, 0.65 n.A., mit Irisblende und Filterhalter.
Beschreibung Grob- und Feinfokussiersystem mit Spannungseinstellung.
Eyepiece WF10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar
Kopfausführung Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar.
Beleuchtungsart LED mit Intensitätskontrolle
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40XS
Modell F-1110-LED-Mikroskop
Objektivausführung DIN Achromatisch
Enthält Objekttisch: 120 x 110 mm, einfacher Objekttisch mit Probenklemmen. Staubschutzabdeckung.
Objektivrevolver Vierfach drehbarer Objektivrevolver mit Klick-Stopp.
Optische Konstruktion Finites optisches System,160 mm
Abmessungen (L x B x H) 185 x 140 x 375 mm
Gewicht (metrisch) 3,1 kg
Elektrische Anforderungen 240 V (CE)