Learn More
Invitrogen™ F4/80 Monoclonal Antibody (BM8), Brilliant Ultra Violet™ 805, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
191.00 € - 387.00 €
Spezifikation
| Antigen | F4/80 |
|---|---|
| Klon | BM8 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30245383
|
Invitrogen™
368-4801-80 |
25 μg |
191.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30245046
![]() |
Invitrogen™
368-4801-82 |
100 μg |
387.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
F4/80 Monoclonal antibody specifically detects F4/80 in Mouse samples. It is validated for Flow CytometrySpezifikation
| F4/80 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| ADGRE1; Adhesion G protein-coupled receptor E1; Adhesion G protein-coupled receptor E2; cell surface glycoprotein EMR1; cell surface glycoprotein F4/80; DD7A5-7; EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1; EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1; EGF-like module receptor 1; EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1; EGF-TM7; Emr1; EMR1 hormone receptor; F4/80; Gpf480; Ly71; lymphocyte antigen 71; TM7LN3 | |
| IgG2a κ | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| BM8 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Ultraviolet 805 | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Q61549 | |
| 13733 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| ADGRE1 |