Learn More
IBA Lifesciences FABian™ Komplettsystem
Artikelnummer. 15839814 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839814
Marke: IBA Lifesciences 66100260
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fisher Scientific – IBA Lifesciences™ FABian™ Komplettsystem ist für eine reversible Zellisolierung, die unmarkierte Zielzellen liefert, geeignet.
  • Das FABian™-Zellauswahlsystem ist ein vollautomatisches Tischgeräts auf Basis des reversiblen Fab Säulen-basierte Traceless Affinity Cell Selection (Fab-TACS™) Verfahrens von IBA und eignet sich zur nichtmagnetischen Isolierung von PBMCs, T, B und anderen interessierenden Zellen mit hoher Effizienz und Reinheit direkt aus Vollblut, Buffy-Coats oder anderen Einzelzellen-Gewebesuspensionen nutzt.
Spezifikation
Enthält Automatisiertes Zellauswahlsystem mit 10 ml-Spritzenadapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung von PBMC-, T- und B-Zellen
Menge 1