Learn More
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Antibody (001), Biotin , R&D Systems™
Artikelnummer. 18607221 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607221 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607221 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289897B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Monoclonal specifically detects FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 001
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias M-FABP, MP2, myelin P2 protein, P2, peripheral myelin protein 2FABP8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein (NP_002668.1; Ser 2-Val 132).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5375
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus