Learn More
Horst™ BCTEX Gewebeband, B=50 mm, Stärke=2 mm, 25 m Rolle
Artikelnummer. 10581542
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 lm
Packungsgröße:
25 Meter
Artikelnummer. 10581542
Marke: Horst™ 100211