Learn More
Horst™ BCTEX Gewebeband, B=50 mm, Stärke=2 mm, 25 m Rolle
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 lm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 25 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 25 lm |
| Modell | BCTEX |
| Produkttyp | Klebeband |