Learn More
Ansell Edmont™ UEBERHANDSCHUHE 59-416
Artikelnummer. 12650952 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
66 cm
Packungsgröße:
12 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12650952 66 cm 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12650952 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 59416
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schweißerhülse aus Kevlar™ Stoff – kombiniert mit einer inneren Baumwollschicht. Diese machen die Ärmel leicht und atmungsaktiv und bieten gleichzeitig Schutz vor der hohen Hitze fliegender geschmolzener Partikel und Funken.
  • Hitze- und schnittfester Ärmel für Schweißer
  • Schutz vor starker Hitze und fliegenden geschmolzenen Partikeln und Funken
  • Leicht und atmungsaktiv durch die Baumwollschicht innen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Bauweise Zugeschnitten und genäht
Produkttyp Schweißhülse
Material Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Farbe Braun
Sterilität Unsteril
Modell Ärmel mit Daumenloch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen
Latexfrei Nein
Zertifizierung/Konformität EN 388-407, CE 0493
Länge (angloamerikanisch) 26 in. (66 cm)
Länge (metrisch) 66 cm