Learn More
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8009870
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12707196
Marke: Nitritex™ BDCHTS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der BioClean-D™ Overall mit Kapuze ist ein Einwegartikel mit Reißverschluss vorne, Schutzklappe, elastischer Kapuze, Rücken, Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie Daumenschlaufen für sicheren Halt. Der BioClean-D Overall bietet außergewöhnlichen Komfort und Schutz, selbst beim Umgang mit Zytostatika
  • Fusselarm und aus strapazierfähigem CleanToug™-Material
  • Daumenschlaufen für sicheren Halt
  • Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
  • Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Getestet mit Permeationsstandard ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Klein
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Sterilität Unsteril
Widerstand IPA
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008.
Beschreibung Reißverschluss vorne mit Klappdeckel, elastischer Kapuze, Rücken, Bündchen und Knöcheln
Größe (metrisch) Brustkorb 838,2 bis 914,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen