missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Wischtücher, Stoff
Beschreibung
Große, perforierte Rolle für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen. Geeignet für eine Reihe mobiler oder wandmontierter Spender. Kostenkontrolle bei Lösungs- und Desinfektionsmitteln sowie mehr Sicherheit durch weniger Verschütten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischtücher |
| Länge (metrisch) | 32 cm |
| Breite (metrisch) | 31 cm |
| Material | Faser |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung von Oberflächen im Industrie- und Gesundheitsbereich mit Ihrem bevorzugten Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Ihrer bevorzugten Chemikalie |
| Lage | 1-lagig |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?