Learn More
Moldex™ Air FFP2 Gesichtsmasken
Beschreibung
- FFP2-Maske mit Faltenfilter-Technologie: 260 % mehr Filteroberfläche
- Deutlich reduzierter Atemwiderstand
- Hohe Filterkapazität, längere Nutzungsdauer
- Erhältlich in zwei Größen
- DuraMesh™: Starke und dauerhafte Struktur, erhält die die Form der Maske
- ActivForm™: Kein Nasenclip erforderlich
- Bequemer Nasenverschluss
- Schlaufenband mit Clip für schnelles, einfaches und sicheres An- und Ausziehen
- Getestet und zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009
- Schutzniveau: FFP2 NR D
- FFP2: 10 x Arbeitsplatz-Expositionsgrenze
- NR [nicht wiederverwendbar]: Einweg-FFP. Bequem und langlebig während der gesamten Schicht.
- D: Diese Masken haben den optionalen Dolomit-Verstopfungstest bestanden. Bessere Atemresistenz länger.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Gesichtsmaske |
| Farbe | Weiß |
| Größe | M/L |
| Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Bauweise | DuraMesh™: Starke und dauerhafte Struktur, erhält die Form der Maske |
| Beschreibung | AIR FFP-Atemschutzmaske, Atemschutz, Nur zum einmaligen Gebrauch |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtereffizienz | 2,6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Atemschutz, Verhindern von Partikeln (Tröpfchen) |
| Enthält | Schlaufenband, Hochfilter Ventex Ventil |
| Mehr anzeigen |