Learn More
3M™ Gesichtsmaske V4H
Artikelnummer. 15799697 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe: Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15799697 Rahmenfarbe: Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15799697 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000039613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 €
    211.72 € / 10 Stück
    Sparen 121.28 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ Gesichtsmasken V4H sind stoß- und kratzfest.
  • Klarsichtvisier aus Polycarbonat
  • Stärke: 1,2 mm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
  • Gesichtsmasken sind für den Einsatz mit M3™ Schutzhelmen vorgesehen
  • Das Visier erfüllt die Anforderungen an Schutzschirme gegen geringe Energieeinwirkung
  • Visier der optischen Klasse 1, geringe Energieeinwirkung, F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung , EN 166, EN 166, EN166:1995
Dicke (metrisch) 1,2 mm
Rahmenfarbe Durchsichtig
Gewicht (metrisch) 180 g
Material Polycarbonat