Learn More
Univet™ Gesichtsschutz für 6x3-Schutzbrille
Artikelnummer. 17920872
Ansicht ändern
Click to view available options
UV-Schutz:
Keine
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. UV-Schutz Packungsgröße
17920872 Keine 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17920872 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. 6X3F.01.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.79 €
    33.06 € / 5 Stück
    Sparen 3.73 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Visier für die 6X3 Vollsichtbrille bietet Rundumschutz und ist sehr einfach zu tragen und anzupassen.
  • Mittelenergetischer Einschlag
  • Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln bei extremen Temperaturen von -5 °C °bis +55 °C
Spezifikation
Form Oval
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN166, EN170
Produkttyp Gesichtsschutz
Zur Verwendung mit (Geräte) 6X3 Schutzbrille
Material Kunststoff
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz Keine