Learn More
BD Biosciences™ FACSCount Control Kit (CE/IVD)
Artikelnummer. 15845848
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Läufe
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
15845848 25 Läufe 1 Set
1 options
Artikelnummer. 15845848
Marke: BD Biosciences™ 340166
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Einrichten des BD FACSCount™ Geräts und zur Überprüfung der Linearität.
  • Linearitätsprüfung.
  • Konzentrationen von vier Beads (Null, niedrig, mittel und hoch).
  • In zwei Röhrchenpaaren mit farbcodierten Kappen enthalten.
  • Paar eins:
    • Null (gelbe Kappe): 0 Beads/μl
    • Niedrig (rote Kappe): 50 Beads/μl
  • Paar zwei:
    • Mittel (blaue Kappe): 250 Beads/μl
    • Hoch (violette Kappe): 1.000 Beads/μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Niedrige, mittlere und hohe Bead-Anzahl: Jeweils 2,0 x 10sup7/sup bis 3,0 x 10sup7/sup
Beschreibung Geeignet für 25 Durchgänge
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Diagnostik, FACSCount Gerätelinearitätsprüfung
Produkttyp FACSCount Control Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) BD FACSCounttrade;
Enthält Konzentrationen von vier Beads (Null, Niedrig, Mittel und Hoch)
Menge 25 Läufe
Größenverteilungen Geringe Beads: Ca.50 Beads/μl, mittlere Beads: Ca.250 Beads/μl, hohe Beads: Ca. 1.000 Beads/μl