missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Factor IX |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3 |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Christmas factor, coagulation factor IX, EC 3.4.21, EC 3.4.21.22, factor 9, FIX, HEMB, MGC129641, MGC129642, plasma thromboplastic component, Plasma thromboplastin component, PTC |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Factor IX (P16294; Met1-Thr471). |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?