missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor IX Antibody (014), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18235558 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18235558 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18235558

Marke: Novus Biologicals NBP289372AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Factor IX
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 14
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Sandwich ELISA Detection
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Christmas factor, coagulation factor IX, EC 3.4.21, EC 3.4.21.22, factor 9, FIX, HEMB, MGC129641, MGC129642, plasma thromboplastic component, Plasma thromboplastin component, PTC
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Factor IX (AAB59620.1; Met1-Thr461).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2158
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.