Learn More
Invitrogen™ Factor VIII Monoclonal Antibody (F8-2.2.32), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
424.00 € - 1052.00 €
Spezifikation
Antigen Factor VIII
Klon F8-2.2.32
Konzentration 0.6 mg/mL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17860196
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-46047
100 μg
424.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11598872
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA110588
500 μL
544.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17830356
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-45982
1 mg
1052.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10588 detects full-length human Factor VIII. This antibody does not cross-react with von Willebrand factor. MA1-10588 has been successfully used in ELISA and Western blot applications. The MA1-10588 immunogen is purified human Factor VIII.
This gene encodes coagulation factor VIII, which participates in the intrinsic pathway of blood coagulation; factor VIII is a cofactor for factor IXa which, in the presence of Ca+2 and phospholipids, converts factor X to the activated form Xa. This gene produces two alternatively spliced transcripts. Transcript variant 1 encodes a large glycoprotein, isoform a, which circulates in plasma and associates with von Willebrand factor in a noncovalent complex. This protein undergoes multiple cleavage events. Transcript variant 2 encodes a putative small protein, isoform b, which consists primarily of the phospholipid binding domain of factor VIIIc. This binding domain is essential for coagulant activity. Defects in this gene results in hemophilia A, a common recessive X-linked coagulation disorder.
Spezifikation
Spezifikation
Factor VIII
0.6 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
AHF; Antihemophilic factor; CF8; Cf-8; coagulation factor VIII; coagulation factor VIII A1 domain; coagulation factor VIII C2 domain; coagulation factor VIII, procoagulant component; coagulation factor VIII, procoagulant component (hemophilia A); coagulation factor VIIIc; DXS1253E; F8; F8B; F8C; Factor 8; Factor VIII; Factor VIII B chain; factor VIII F8B; factor VIII precursor; Factor VIIIa heavy chain, 200 kDa isoform; Factor VIIIa heavy chain, 92 kDa isoform; Factor VIIIa light chain; factor8; FVIII; HEMA; Procoagulant component; RP11-115M6.7
F8
IgG1
Protein G
Antibody
F8-2.2.32
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P00451
2157
Purified human Factor VIII.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
F8