Learn More
Abcam Faktor Xa Aktivitätstest-Kit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32113153 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32113153 1 x 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32113153 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3253581x100Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Faktor-X-Aktivität in 40 Min. mit dem Factor Xa Activity Assay Kit AB325358 messen. Empfindlichkeit >1 ng. Zur Verwendung mit Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen).
Faktor-X-Aktivität in 40 Min. mit dem Factor Xa Activity Assay Kit AB325358 messen. Empfindlichkeit >1 ng. Zur Verwendung mit Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen).
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Menge 1 x 100 Tests
Kennzeichnung RUO